Merck
936456
Sigma-Aldrich
Diisopropanolethanolamine
≥95%
別名:
1,1′-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-Hydroxyethyl)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-Hydroxyethyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroxypropyl)-ethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO3
CAS番号:
分子量:
177.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
viscous liquid
Colorless to Yellow
bp
152 °C
密度
1.043 g/cm3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,​1′-​[(2-​Hydroxyethyl)​imino]​bis-2-propanol is used in the synthesis of a hierarchically branched dendritic polymer possessing multiple dendrons on a dendrimer-like backbone
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
354.2 °F
引火点(℃)
179 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
936456-BULK:
936456-VAR:
936456-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)