Merck
930547
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG1-C2-azide
≥95.0%
別名:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-(2-azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-((2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl]isoindoline-1,3-dione, 4-[[2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N6O5
CAS番号:
分子量:
386.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCCOCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI Key
NJPMWHWTBBYBDY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930547-50MG:
930547-VAR:
930547-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of