Merck
913952
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 700 nm particle size
別名:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
形状
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
10 wt. % in ethanol
粒径
700 nm
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review
Ghosh S S and Das A P
Toxicological & Environmental Chemistry, 491-514 (2015)
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)