Merck
802964
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
95%
別名:
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19Cl
CAS番号:
分子量:
198.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Flash Point: 215°F
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n/D 1.4962
密度
1.0175 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI Key
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
802964-BULK:
802964-250MG:
802964-VAR:
試験成績書(COA)