Merck
765880
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
別名:
4-Amino-2-trifluoromethylpyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F3N2
CAS番号:
分子量:
162.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
58-62 °C
SMILES記法
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
765880-1G:
765880-VAR:
765880-BULK:
試験成績書(COA)