Merck
763950
Sigma-Aldrich
Fluoromalonaldehyde sodium salt
97%
別名:
Sodium 2-fluoropropanedial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
[Na+].F[C-](C=O)C=O
InChI
1S/C3H2FO2.Na/c4-3(1-5)2-6;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
ZBJPJSAIIONIIU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763950-500MG:
763950-VAR:
763950-BULK:
試験成績書(COA)