Merck
755184
Sigma-Aldrich
Indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate potassium salt
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
Deuterated indoxyl sulfate potassium salt, Potassium 3-indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate, Urinary indican-4,5,6,7-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D4H2KNO4S
CAS番号:
分子量:
255.33
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(OC1=CNC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
InChI Key
MDAWATNFDJIBBD-FOMJDCLLSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
755184-BULK:
755184-VAR:
試験成績書(COA)