Merck
724181
Sigma-Aldrich
2-ブロモプロペンアミド
98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CBrCONH2
分子量:
149.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
SMILES記法
NC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrNO/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
InChI Key
CWJLXOUWYUQFHL-UHFFFAOYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
724181-BULK:
724181-VAR:
試験成績書(COA)