Merck
722839
Sigma-Aldrich
m-クマル酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
m-クマル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS番号:
分子量:
167.14
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
193-195 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
InChI Key
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722839-1MG-PW:
722839-VAR:
722839-1MG:
722839-5MG-PW:
722839-5MG:
722839-BULK:
試験成績書(COA)