Merck
705330
Sigma-Aldrich
スペルミン-(ブタン-d8) 四塩酸塩
97 atom % D, 95% (CP)
別名:
N,N'-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン-d8(ブタン-d8)四酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D8H18N4· 4HCl
CAS番号:
分子量:
356.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
InChI Key
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705330-10MG:
705330-VAR:
705330-BULK:
705330-10MG-PW:
705330-5MG:
705330-5MG-PW:
試験成績書(COA)