アッセイ
97%
形状
solid
mp
90-94 °C
SMILES記法
[O-][n+]1cccnc1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-3-1-2-5-4-6/h1-4H
InChI Key
OQZGLXOADHKTDN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681350-VAR:
681350-1G:
681350-BULK:
681350-5G:
試験成績書(COA)