Merck
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
別名:
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7ClO3
CAS番号:
分子量:
138.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.4536
bp
105-108 °C/20 mmHg
密度
1.319 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
InChI Key
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
678724-BULK:
678724-VAR:
678724-1G:
試験成績書(COA)