Merck
678422
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
97%
別名:
6-Amino-1-tetralone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO
CAS番号:
分子量:
161.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
128-132 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
InChI Key
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
678422-BULK:
678422-VAR:
678422-10G:
678422-1G:
試験成績書(COA)