Merck
677779
Sigma-Aldrich
ベンゾ[c][1,2,5]オキサジアゾール-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15BN2O3
CAS番号:
分子量:
246.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
87-91 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
InChI Key
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
677779-BULK:
677779-1G:
677779-VAR:
試験成績書(COA)