Merck
668400
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチルイミダゾリウム-2-カルボキシラート
technical grade, ≥80%
別名:
1,3-ビス(メチル)イミダゾリウム-2-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥80%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
221-225 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668400-BULK:
668400-1G:
668400-5G:
668400-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)