Merck
662968
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2BrN3O2
CAS番号:
分子量:
228.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
101-106 °C
官能基
bromo
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
InChI Key
OBVYONPVHIOJJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
662968-5G:4548173229553
662968-BULK:
662968-25G:4548173229546
662968-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)