Merck
634379
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C,d2)-butyric acid-4-13C,d2 sodium salt
98 atom % D, 98 atom % 13C
別名:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C,d2),4-13C,d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD2CH(13CD2H)COCO2Na
分子量:
144.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % D
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[Na+].[2H][13CH]([2H])C([13CH]([2H])[2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1D2,2+1D2;
InChI Key
WIQBZDCJCRFGKA-YVAKGFCFSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
634379-BULK:
634379-VAR:
634379-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.
Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies