Merck
609005
Sigma-Aldrich
L-Serine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
106.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
609005-BULK:
609005-500MG:
609005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)