Merck
576786
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ブロモ-4-メチルピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrN2
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)ncc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576786-1G:
576786-VAR:
576786-BULK:
576786-25G:
576786-5G:
試験成績書(COA)