Merck
555568
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dichloropropionate
97%
別名:
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
171.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4480 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
密度
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 2,3-dichloropropionate can be prepared from ethyl acrylate via chlorination.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
555568-BULK:
555568-5G:
555568-25G:
555568-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)