Merck
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
別名:
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
286.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
品質水準
mp
88 °C (SADT) (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChI Key
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Free radical polymerization initiator.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
549215-VAR:
549215-500G:4548173355009
549215-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1