Merck
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2
CAS番号:
分子量:
86.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −20°, neat
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
InChI Key
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F
引火点(℃)
68 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540803-1G:
540803-VAR:
540803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)