Merck
536288
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzoic hydrazide
97%
別名:
2 Flurobenzhydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536288-VAR:
536288-10G:
536288-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shao-Song Qian et al.
Acta chimica Slovenica, 62(4), 828-833 (2015-12-19)
Reaction of [VO(acac)(2)] (where acac = acetylacetonate), benzohydroxamic acid (Hbha), and two similar aroylhydrazone ligands in methanol produced two benzohydroxamate-coordinated mononuclear vanadium(V) oxo complexes with general formula [VOL(bha)], where L = L(1) = N'-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-2-fluorobenzohydrazide (H(2)L(1)), and L = L(2) =