Merck
491527
Sigma-Aldrich
4′-Chloroacetophenone-2′,3′,5′,6′-d4
98 atom % D
別名:
1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6D4COCH3
CAS番号:
分子量:
158.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
屈折率
n20/D 1.5549 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-18 °C (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
InChI Key
BUZYGTVTZYSBCU-QFFDRWTDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491527-BULK:
491527-VAR:
491527-1G:
試験成績書(COA)