Merck
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2-d
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
90.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
488925-VAR:
488925-1G-PW:
488925-1G:
488925-BULK:
試験成績書(COA)