Merck
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N
別名:
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D1615NO2
CAS番号:
分子量:
187.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
グレード
for ESR-spectroscopy
品質水準
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
35 °C (lit.)
質量シフト
M+17
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
InChI Key
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
487740-BULK:
487740-100MG-PW:
487740-100MG:
487740-VAR:
試験成績書(COA)