Merck
486000
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-15N
98 atom % 15N
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-15N, L-Valine-15N, N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
340.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
InChI Key
UGNIYGNGCNXHTR-STBUMTBBSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
486000-VAR:
486000-BULK:
486000-1G-PW:
486000-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis