Merck
485675
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-amine hydrochloride
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2D5NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
86.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
107-108 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChI Key
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-34.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
485675-5G:
485675-5G-PW:
485675-VAR:
485675-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH