Merck
456276
Sigma-Aldrich
Nonadecane-d40
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)17CD3
CAS番号:
分子量:
308.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
9.27 (vs air)
品質水準
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
330 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+40
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
InChI Key
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
456276-BULK:
456276-250MG-PW:
456276-1G:
456276-VAR:
456276-250MG:
試験成績書(COA)