Merck
42237
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
別名:
Nα-Fmoc-N(im)-トリチル-L-ヒスチジン 4-ベンジルオキシベンジル エステル ポリマー担持型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.7 mmol/g loading
粒径
80-160 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42237-BULK-F:
42237-VAR-F:
42237-1G-F:
試験成績書(COA)