Merck
417491
Sigma-Aldrich
6-Methylchromone-2-carboxylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O4
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
267-270 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(12)5-10(15-9)11(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
RKIDLZFIIVDZNX-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Methylchromone-2-carboxylic acid is a chromone derivative. Chromones are cyclic compounds containing nine carbon atoms with sp2 hybridization. They are commonly referred as 1,4-benzapyranes or γ-benzopyrones. Its energy of combustion was measured by an isoperibolic micro-combustion calorimeter. Standard molar enthalpy of formation derived from the energy of combustion, for 6-methylchromone-2-carboxylic acid was reported to be -(656.2 ± 2.2)kJmol-1.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
417491-BULK:
417491-5G:
417491-1G:
417491-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The standard molar enthalpies of formation of chromone-3-carboxylic acid, 6-methylchromone-2-carboxylic acid, and 6-methyl-4-chromanone determined by micro-combustion calorimetry.
Flores H, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(1), 433-437 (2014)