Merck
369632
Sigma-Aldrich
トリフルオルメタンスルホン酸-d
98 atom % D
別名:
トリフリン酸-D, 重水素トリフルオルメタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3D
CAS番号:
分子量:
151.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
bp
162 °C (lit.)
密度
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
InChI Key
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
369632-5G:4548173140896
369632-BULK:
369632-10G:4548173140872
369632-VAR:
369632-1G:4548173140889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)