Merck
359440
Sigma-Aldrich
(メチルチオ)酢酸メチル
98%
別名:
(メチルメルカプト)酢酸メチル, S-メチルチオグリコール酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
120.17
Beilstein:
1902431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl (methylthio)acetate is a thioether ester and is considered of importance to the aroma profiles of Cucumis melo fruit.[1] It is identified as new sulfur volatile in strawberry.[2]
アプリケーション
Methyl (methylthio)acetate may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359440-50ML:
359440-VAR:
359440-10ML:
359440-BULK:
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Sulfur-containing compounds in the aroma volatiles of melons (Cucumis melo).
Wyllie SG and Leach DN.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(2), 253-256 (1992)
Xiaofen Du et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(4), 1293-1300 (2011-02-02)
Two Florida strawberry cultivars, 'Strawberry Festival' and 'Florida Radiance', were harvested at five fruit developmental stages (white, half red, three-quarter red, full ripe, and overripe) at four harvest dates. A static headspace solid-phase microextraction (SPME) sampling technique coupled with gas