Merck
316717
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
171.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-3(2)4(6)9-5(7)8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BOGLZTPABVHWDD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
316717-1G:
316717-5G:
316717-VAR:
316717-BULK:
試験成績書(COA)