Merck
306010
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロニトロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NO2
CAS番号:
分子量:
159.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
17 °C (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
InChI Key
AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Molecular structure of 3,5-difluoronitrobenzene was studied by gas-phase electron diffraction, MP2 ab initio and by B3LYP density functional calculations.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306010-1G:
306010-VAR:
306010-BULK:
306010-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olga V Dorofeeva et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(22), 5002-5009 (2008-05-09)
3,5-Difluoronitrobenzene (3,5-DFNB) and 2,6-difluoronitrobenzene (2,6-DFNB) have been studied by gas-phase electron diffraction (GED), MP2 ab initio, and by B3LYP density functional calculations. Refinements of r h1 and r e static and r h1 dynamic GED models were carried out for