Merck
299073
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3CO2H
CAS番号:
分子量:
64.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.37 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299073-VAR:
299073-BULK:
299073-250MG:
299073-1G:
試験成績書(COA)