蒸気密度
2.01 (21 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
72.2 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
860 °F
expl. lim.
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
密度
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
InChI Key
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Isobutylene by catalytic dehydrogenation using various catalysts.
- Isopropyl methyl ketone by formylation reaction with carbon monoxide in the presence of super acid catalyst.
- tert-Butylhydroperoxide (TBHP) by oxidation.
包装
Compatible with the following:
法的情報
よく一緒に購入される製品
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-117.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295450-350G:
295450-BULK:
295450-PZ:
295450-VAR:
295450-100G:
試験成績書(COA)
プロトコル
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal