Merck
290254
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
176.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5031 (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-1-5(9)3-6(10)2-4/h1-3H
InChI Key
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,5-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) potentiator LY450108-[14C] containing 14C-label attached to the chiral center of the molecule.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290254-BULK:
290254-25G:
290254-VAR:
290254-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 14C?labeled and tritiated AMPA potentiator LY450108.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(2), 85-100 (2005)