Merck
281972
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-メチル-1-プロペン
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
別名:
β-メタリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
90.55
Beilstein:
878160
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39050134
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.12 (vs air)
品質水準
蒸気圧
102 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
899 °F
含みます
~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer
expl. lim.
9.3 %
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI Key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Chloro-2-methyl-1-propene is also known as 2-methallyl chloride, methyl allyl chloride and isobutenyl chloride.
アプリケーション
3-Chloro-2-methyl-1-propene is a widely used insecticide and a chemical intermediate. It has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
281972-5ML:
281972-1L:
281972-BULK:
281972-VAR:
281972-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclobutanone from methylenecyclopropane via oxaspiropentane.
Salaun JR, et al.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
Tze Loon Neoh et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(10), 1690-1702 (2017-05-18)
The methodology to electrospin polystyrene (PS) fibres functionalised with the inclusion complex between 1-methylcyclopropene (1-MCP) and α-cyclodextrin (α-CD) has been developed successfully. Due to limited availability, α-CD crystals instead of 1-MCP/α-CD complex were suspended in the electrospinning (ES) solutions to
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III57-III58 (2004-01-01)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 100-101 (2011-08-19)
The toxicity of methallyl chloride and methyl bromide towards white rats.
N VAN TIEL
The Journal of hygiene, 46(2), 217-221 (1948-07-01)