アッセイ
99%
形状
powder
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES記法
NCCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
275247-100G:
275247-25G:
275247-VAR:
275247-BULK:
試験成績書(COA)