Merck
274216
Sigma-Aldrich
Astrazon Orange G
別名:
Basic Orange 21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23ClN2
CAS番号:
分子量:
350.88
カラーインデックス番号:
48035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
溶解性
methanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to hazy, red-orange
λmax
490 nm
&ε; (減衰係数)
≥19000 at 487-493 nm
≥3000 at 268-274 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1[nH]c2ccccc2c1\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C22H22N2.ClH/c1-15-16(17-9-5-7-11-19(17)23-15)13-14-21-22(2,3)18-10-6-8-12-20(18)24(21)4;/h5-14H,1-4H3;1H
InChI Key
ZOMLUNRKXJYKPD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
異染色素
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274216-BULK:
274216-5G:
274216-100G:
274216-VAR:
274216-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3