Merck
270512
Supelco
ヘプタン
HPLC grade, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
グレード
HPLC grade
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
433 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
98 °C
mp
−91 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270512-4L:
270512-4X2.5L:
270512-500ML:
270512-100ML:
270512-6X500ML:
270512-2L:
270512-2.5L:
270512-18L:
270512-4X4L:
270512-BULK:
270512-20L:
270512-6X1L:
270512-4X2L:
270512-10L:
270512-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ヘプタン for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.04366
ヘプタン
ヘプタン for analysis EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
ヘプタン
Bacterial phospholipid molecular species analysis by ion-pair reversed-phase HPLC/ESI/MS.
Mazzella N, et al.
Journal of Lipid Research, 45(7), 1355-1363 (2004)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)
Chris G C Jacobs et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 60, 7-12 (2015-03-10)
Insects have been extraordinary successful in colonizing terrestrial habitats and this success is partly due to a protective cuticle that mainly contains chitin and proteins. The cuticle has been well studied in larvae and adults, but little attention has been
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and