Merck
250554
Sigma-Aldrich
cis-2-Methoxycinnamic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
178.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6-
InChI Key
FEGVSPGUHMGGBO-SREVYHEPSA-N
詳細
cis-2-Methoxycinnamic acid is the major component of essential oil extracted from Cinnamomum cassia.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
250554-VAR:
250554-BULK:
250554-1G:
250554-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Su-Tze Chou et al.
International journal of molecular sciences, 14(9), 19186-19201 (2013-09-21)
Essential oils extracted from aromatic plants exhibit important biological activities and have become increasingly important for the development of aromatherapy for complementary and alternative medicine. The essential oil extracted from Cinnamomum cassia Presl (CC-EO) has various functional properties; however, little