Merck
249645
Sigma-Aldrich
2-アセチル-3-メチルチオフェン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8OS
CAS番号:
分子量:
140.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
98-99 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-4-9-7(5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
YBJDKNXEWQSGEL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Acetyl-3-methylthiophene has been used in:
  • automated parallel synthesis of combinatorial arrays of individual chalcone derivatives
  • synthesis of 2-hydroxy-4-(3-methylthiophen-2-yl)-4-oxobut-2-enoic acid
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249645-1G:
249645-VAR:
249645-5G:
249645-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aaditya Bhatt et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(10), 5138-5145 (2011-09-07)
Hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase is a key target for anti-HCV therapeutics development. Here we report the synthesis and biological evaluation of a new series of α,γ-diketo acids (DKAs) as NS5B polymerase inhibitors. We initiated structure-activity relationship (SAR) optimization
Automated parallel synthesis of chalcone-based screening libraries.
Powers DG, et al.
Tetrahedron, 54(16), 4085-4096 (1998)