Merck
193755
Sigma-Aldrich
2,5-ジアミノピリジン 二塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
182.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
264 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-4-1-2-5(7)8-3-4;;/h1-3H,6H2,(H2,7,8);2*1H
InChI Key
RWHNUWWUPZKDQP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride was used in the synthesis of:
  • organic-inorganic hybrid compound, (C5H9N3)ZnCl4 .H2O
  • (2-amino-5 ammoniopyridinium)[CuCl4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
193755-5G:
193755-BULK:
193755-VAR:
193755-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation, crystal structure, and physical characterization of a new hybrid material (C5H9N3) ZnCl4? H2O.
Walha S, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 63(8), 1358-1368 (2010)
Three-Dimensional Network Polymeric Structure of (2-Amino-5 Ammoniopyridinium)[CuCl4]: Crystal Supramolecularity and Magnetic Properties.
Walha S, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26(2), 437-442 (2013)