Merck
175706
Sigma-Aldrich
Aniline-d7
98 atom % D
別名:
Heptadeuteroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5ND2
CAS番号:
分子量:
100.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.5824 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175706-5G:4548173109305
175706-1G:4548173109299
175706-VAR:
175706-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thorben Vockenberg et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(8), 1678-1687 (2020-07-09)
Microplastics are ubiquitous in the environment. Due to still rising global production, the emission of polymers into the environment and the abundance of microplastics have increased accordingly. Due to the long mineralization processes of microplastics, distribution in all compartments can