アッセイ
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
88-89 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
SMILES記法
CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
InChI Key
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
153842-5G:
153842-500G:
153842-VAR:
153842-BULK:
153842-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック