Merck
15013
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18F3NO4
CAS番号:
分子量:
333.30
Beilstein:
7048145
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
InChI Key
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15013-BULK:
15013-5G:
15013-1G:
15013-VAR:
試験成績書(COA)