Merck
14736
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-ビス[(2R,5R)-2,5-ジエチルホスホラノ]ベンゼン
technical, ~90% (GC)
別名:
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-テトラエチル-1,1′-(o-フェニレン)ジホスホラン, (R,R)-エチル-DUPHOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36P2
CAS番号:
分子量:
362.47
Beilstein:
4814174
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
~90% (GC)
屈折率
n20/D 1.6
密度
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14736-BULK-F:
14736-25MG-F:
14736-100MG-F:
14736-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)