Merck
118613
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ヘプテン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1732139
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methyl-2-heptene undergoes oxidation by singlet oxygen generated by the excitation of thiazine dyes cation to form hydroperoxides.
アプリケーション
2-Methyl-2-heptene was used in the functionalization of ethylene/5,7-dimethyl-1,6-diene copolymer with maleic anhydride via Alder Ene reaction.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
Singlet oxygen mediated oxidation of olefins within zeolites: selectivity and complexities.
Shailaja J, et al.
Tetrahedron, 56(36), 6927-6943 (2000)
1H-NMR study of maleic anhydride modified ethylene-diene copolymers.
Vicente AI, et al.
Journal of Polymer Research, 18(4), 527-532 (2011)